Merck
630020
Sigma-Aldrich
1,1-二(2-氯苯基)-1-羟基乙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H10Cl2O3
CAS号:
分子量:
297.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
160-164 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)C(O)(c1ccccc1Cl)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H10Cl2O3/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(19,13(17)18)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8,19H,(H,17,18)
InChI key
OJYHUFNZIWRMPT-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)