Merck
630012
Sigma-Aldrich
2,2′-二氯联苯甲酰
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$158.00
$158.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$158.00
About This Item
线性分子式:
ClC6H4COCOC6H4Cl
CAS号:
分子量:
279.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$158.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
132-136 °C (lit.)
官能团
chloro
ketone
SMILES字符串
Clc1ccccc1C(=O)C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H8Cl2O2/c15-11-7-3-1-5-9(11)13(17)14(18)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8H
InChI key
VOSNNSVWVJFJCR-UHFFFAOYSA-N
基因信息
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)