Merck
616087
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH-d8
98 atom % D
别名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine-2,3,4,4,4,5,5,5-d8, L-Valine-d8, N-Fmoc derivative
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3)2CDCD(NH-Fmoc)COOH
分子量:
347.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
产品616087是客户指定产品,不在网上销售。 联系技术服务部门
同位素纯度
98 atom % D
方案
99% (CP)
表单
solid
旋光性
[α]20/D -17°, c = 1 in DMF
技术
bio NMR: suitable
mp
143-145 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
质量偏移
M+8
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i1D3,2D3,12D,18D
InChI key
UGNIYGNGCNXHTR-CHKHYCMRSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)