Merck
615595
Sigma-Aldrich
马来酸-2,3-d2
98 atom % D
别名:
2-Butenedioic-2,3-d2 acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCD=CDCO2H
CAS号:
分子量:
118.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
产品615595是客户指定产品,不在网上销售。 联系客户支持
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
表单
solid
mp
137-140 °C (lit.)
质量偏移
M+2
SMILES字符串
[2H]\C(=C(/[2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-/i1D,2D
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-PBKRRWIGSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)