Merck
612197
Sigma-Aldrich
2,2,2-三氟乙醇-d2
99.5 atom % D
别名:
2,2,2-Trifluoroethyl-1,1-d2 alcohol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3CD2OH
分子量:
102.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
同位素純度
99.5 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
技術
NMR: suitable
雜質
≤0.05% water
water
bp
77-80 °C (lit.)
mp
-44 °C (lit.)
密度
1.373 g/mL
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2/i1D2
InChI 密鑰
RHQDFWAXVIIEBN-DICFDUPASA-N
一般說明
2,2,2-Trifluoroethanol-1,1-d2 (2,2,2-Trifluoroethyl-1,1-d2 alcohol, TFE-d2) is a deutered trifluoroethanol that may be employed as an NMR solvent.
推薦產品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
84.2 °F - closed cup
閃點(°C)
29 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)