Merck
611360
Supelco
脲-13C,15N2 溶液
NMR reference standard, 0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 8 mm × 7 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CH415N2O
分子量:
63.03
分類程式碼代碼:
12142201
NACRES:
NA.24
等級
NMR reference standard
analytical standard
濃度
0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
8 mm × 7 in.
格式
single component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
Indirect detection
數量
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL
Each pack contains 10 tubes..
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87.00 °C - closed cup