Merck
609196
Sigma-Aldrich
Fmoc-Met-OH-15N
98 atom % 15N
别名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-methionine-15N, L-Methionine-15N, N-Fmoc
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$2,110.00
$2,110.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
500 MG
$2,110.00
About This Item
线性分子式:
CH3SCH2CH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
分子量:
372.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$2,110.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
98 atom % 15N
表单
solid
技术
bio NMR: suitable
mp
121-123 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CSCC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4S/c1-26-11-10-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i21+1
InChI key
BUBGAUHBELNDEW-STBUMTBBSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)