Merck
608157
Sigma-Aldrich
L-天冬酰胺-13C4,15N2 一水合物
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$3,110.00
500 MG
$7,670.00
$3,110.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
100 MG
$3,110.00
500 MG
$7,670.00
About This Item
线性分子式:
H215N13CO13CH213CH(15NH2)13CO2H · H2O
分子量:
156.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$3,110.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
方案
95% (CP)
表单
solid
旋光性
[α]25/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
技术
bio NMR: suitable
mp
233-235 °C (lit.)
质量偏移
M+6
SMILES字符串
O.[15NH2][13C@@H]([13CH2][13C]([15NH2])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-KNBQNQHASA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)