Merck
606251
Sigma-Aldrich
光气-13C 溶液
~1 M in benzene, 99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13COCl2
CAS号:
分子量:
99.91
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
产品606251监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
分子量
99.90 by atom % calculation
浓度
~1 M in benzene
质量偏移
M+1
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
InChI key
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
靶器官
Blood
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
12.2 °F
闪点(°C)
-11 °C
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)