推荐产品
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
bp
187 °C (lit.)
mp
-60 °C (lit.)
密度
1.063 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
C[13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i2+1,3+1
InChI 密鑰
DNIAPMSPPWPWGF-SUEIGJEOSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
224.6 °F - closed cup
閃點(°C)
107 °C - closed cup
Chromatograms
suitable for GC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门