Merck
588547
Sigma-Aldrich
丁酸-2-13C
99 atom % 13C
别名:
正丁酸-2-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH213CH2CO2H
CAS号:
分子量:
89.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
51113400
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
沸点
162 °C (lit.)
mp
-6--3 °C (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i3+1
InChI key
FERIUCNNQQJTOY-LBPDFUHNSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
161.6 °F - closed cup
闪点(°C)
72 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)