Merck
603457
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
别名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-2-13C,15N, Glycine-2-13C,15N N-Fmoc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(H15N-Fmoc)13CH2CO2H
分子量:
299.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
产品603457监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
技术
bio NMR: suitable
mp
174-175 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
质量偏移
M+2
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)[13CH2][15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1,18+1
InChI key
NDKDFTQNXLHCGO-PHHLUUBBSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)