Merck
601586
Sigma-Aldrich
硼酸-10B
95 atom % 10B
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H310BO3
CAS号:
分子量:
61.03
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
价格与库存信息目前不能提供
同位素純度
95 atom % 10B
品質等級
密度
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M-1
SMILES 字串
O[10B](O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H/i1-1
InChI 密鑰
KGBXLFKZBHKPEV-BJUDXGSMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)