Merck
596825
Sigma-Aldrich
5-氨基-1,2,3,4-四氢异喹啉
98%
别名:
1,2,3,4-四氢-5-氨基异喹啉
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12N2
分子量:
148.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
150-155 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1cccc2CNCCc12
InChI
1S/C9H12N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-3,11H,4-6,10H2
InChI 密鑰
ZSHCQIHYOFRGNI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)