Merck
595462
Sigma-Aldrich
1,2-茚满二酮-2-肟
97%
别名:
1,2-铟烷二酮-2-肟
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7NO2
CAS号:
分子量:
161.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
209 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O\N=C1/Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)10-12/h1-4,12H,5H2/b10-8+
InChI 密鑰
CWEXMSPEUDRDPH-CSKARUKUSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3