Merck
594628
Sigma-Aldrich
4-丁氧基-2-甲基苯基硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H17BO3
分子量:
208.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
123-128 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOc1ccc(B(O)O)c(C)c1
InChI
1S/C11H17BO3/c1-3-4-7-15-10-5-6-11(12(13)14)9(2)8-10/h5-6,8,13-14H,3-4,7H2,1-2H3
InChI 密鑰
CSHDCDLMFFZDJB-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)