推荐产品
mp
117-122 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cccc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI 密鑰
JCKZNMSBFBPDPM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Reactant for:
- Regioselective Suzuki coupling
- Preparation of inhibitors of 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1
- Preparation of boronic esters
其他說明
含不定量的酸酐
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3