Merck
759384
Sigma-Aldrich
2-溴-2 ′-氟苯乙酮
97%
别名:
α-Bromo-2-fluoroacetophenone, ω-Bromo-2-fluoroacetophenone, 1-Bromo-2′;-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone, 2-Fluorophenacyl bromide, o-Fluorophenacyl bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6BrFO
CAS号:
分子量:
217.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.563
mp
25-30 °C
密度
1.574 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
ketone
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
QDNWNJSLWKHNTM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)