Merck
593672
Sigma-Aldrich
2,3-二甲氧基萘
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H6(OCH3)2
CAS号:
分子量:
188.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
116.5-120.5 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cc2ccccc2cc1OC
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-7-9-5-3-4-6-10(9)8-12(11)14-2/h3-8H,1-2H3
InChI 密鑰
XYRPWXOJBNGTMX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)