Merck
592919
Sigma-Aldrich
N-(2-氯苯基)甲酰胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6ClNO
CAS号:
分子量:
155.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
76-80 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]C(=O)Nc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-5H,(H,9,10)
InChI key
DGRDTMLQUWBPSM-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)