Merck
592692
Sigma-Aldrich
N-甲酰基邻甲苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCONHC6H4CH3
CAS号:
分子量:
135.16
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
58-62 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]C(=O)Nc1ccccc1C
InChI
1S/C8H9NO/c1-7-4-2-3-5-8(7)9-6-10/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChI key
ZXTLGJAARBNQGK-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)