Merck
592137
Sigma-Aldrich
2′,4′-二甲氧基苯丙酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(H3CO)2C6H3COCH2CH3
CAS号:
分子量:
194.23
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
76-80 °C (lit.)
SMILES字符串
CCC(=O)c1ccc(OC)cc1OC
InChI
1S/C11H14O3/c1-4-10(12)9-6-5-8(13-2)7-11(9)14-3/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI key
MIAQBCIDZSELDU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)