Merck
53023AST
Supelco
Astec® CLC-D Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
别名:
Chiral Separation CLC-D Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Astec ® CLC-D 手性 HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L32
產品線
Astec®
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Astec®
參數
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
chiral bidentate ligand (D-form), requires 5 mM CuSO4 phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å
工作pH值
3.5-7
分離技術
chiral
相关类别
一般說明
CLC 色谱柱采用由 Davankov 描述的铜配体概念,以实现对映体分离 (1)。该方法将小的手性双齿配体附于硅胶表面,并使用含硫酸铜的流动相。铜离子与固定相上的手性选择剂以及分析物上的羧酸官能团配位,在溶液中形成暂时性非对映络合物。该技术还能为不含紫外发色团的小分子酸提供 254nm 强信号。CLC 色谱柱非常适合于分析羟基酸(如乳酸、苹果酸、酒石酸和扁桃酸)、氨基酸、其他胺类以及双官能团外消旋物(如氨基醇)。由于可在 254nm 紫外线处检测铜络合物,因此脯氨酸和天冬氨酸特别适合在 CLC 色谱柱上进行低含量检测。二者可在 5mM CuSO4 流动相中使用 CLC-D 或 CLC-L 进行分离,通常 CLC-D 与 CLC-L 的洗脱顺序相反。理论上,能与铜离子络合的任何分析物都能够得到分离。两种类型的色谱柱提供相反的洗脱顺序。在 CLC-D 色谱柱上,L 对映体一般在 D 之前洗脱,但酒石酸例外。在 CLC-L 色谱柱上则相反,D 在 L 之前洗脱。
特点:
  • 分离 α-羟基羧酸、氨基酸和其他 α-双官能化合物
  • 选择性高,流动相简单
  • 铜络合物提供 254nm 强紫外信号
  • CLC-L 与 CLC-D 仅仅洗脱顺序相反
  • 优良的重现性
(1) Davankov, V. A.;Rogozhin, S. V. 配位色谱法作为研究混合络合物的新型方法:a-氨基酸铜(II) 络合物中的立体选择效应。J. Chrom. A. 197160,284-312。
法律資訊
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Badal C Saha et al.
Biotechnology and bioengineering, 82(7), 864-871 (2003-04-18)
Lactobacillus intermedius B-3693 was selected as a good producer of mannitol from fructose after screening 72 bacterial strains. The bacterium produced mannitol, lactic acid, and acetic acid from fructose in pH-controlled batch fermentation. Typical yields of mannitol, lactic acid, and
Enantiomeric impurities in chiral catalysts, auxiliaries, synthons and resolving agents. Part 2
Armstrong, Daniel W., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10 (1), 37-60 (1999)
相关内容
Astec CLC Copper Ligand Exchange Chiral HPLC Columns. The Astec CLC phases are based on coupling an enantiomeric form of an amine to a proprietary Astec derivative to create an appropriate distance for copper coupling.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC