Merck
591793
Sigma-Aldrich
2-甲基-2-硝基丙烷-15N
98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3C15NO2
分子量:
104.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352102
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
bp
126-127 °C (lit.)
密度
0.959 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC(C)(C)[15N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)5(6)7/h1-3H3/i5+1
InChI 密鑰
AIMREYQYBFBEGQ-HOSYLAQJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
66.2 °F - closed cup
閃點(°C)
19 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)