Merck
591394
Sigma-Aldrich
N-亚硝基二苯胺-2,2′,4,4′,6,6′-d6
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12D6H4N2O
CAS号:
分子量:
204.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
产品591394是客户指定产品,不在网上销售。 联系技术服务部门
同位素纯度
98 atom % D
mp
65-66 °C (lit.)
质量偏移
M+6
SMILES字符串
[2H]c1cc([2H])c(c([2H])c1)N(N=O)c2c([2H])cc([2H])cc2[2H]
InChI
1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,7D,8D,9D,10D
InChI key
UBUCNCOMADRQHX-MWJWXFQUSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
靶器官
Urinary bladder
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)