Merck
590185
Sigma-Aldrich
4-硝基-3-(三氟甲基)苯甲腈
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H3(CF3)CN
CAS号:
分子量:
216.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
solid
mp
84-86 °C (lit.)
官能团
fluoro
nitrile
nitro
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1C(F)(F)F)C#N
InChI
1S/C8H3F3N2O2/c9-8(10,11)6-3-5(4-12)1-2-7(6)13(14)15/h1-3H
InChI key
AVSDRULQBQMLES-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)