Merck
590169
Sigma-Aldrich
2-氯-6-氟苯酚
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(F)OH
CAS号:
分子量:
146.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
62-65 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
InChI 密鑰
QIAQIYQASAWZPP-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)