Merck
589993
Sigma-Aldrich
聚合物键合型联吡啶
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
表单
solid
交联
1 % cross-linked with divinylbenzene
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
标记范围
1.0-2.0 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
应用
用于从溶液中清除金属。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1B
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)