Merck
589551
Sigma-Aldrich
Boc-L-苯丙氨酸-苯基-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
别名:
N-(叔丁氧羰基)-L-苯基-d5-丙氨酸, L-苯基-d5-丙氨酸, N-t-Boc 衍生物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D5CH2CH(NH-Boc)CO2H
分子量:
270.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
产品589551是客户指定产品,不在网上销售。 联系技术服务部门
同位素纯度
≥98 atom % D
方案
≥98% (CP)
表单
solid
旋光性
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
mp
85-87 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
Boc
质量偏移
M+5
SMILES字符串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5D,6D,7D,8D
InChI key
ZYJPUMXJBDHSIF-MEKJEUOKSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)