Merck
588741
Sigma-Aldrich
4-氨基-TEMPO-哌啶基-d17
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
别名:
4-氨基-2,2,6,6-四甲基哌啶-d17-1-氧, 4-胺-2,2,6,6-四甲基二苯哌酯-d17
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9D17H2N2O
CAS号:
分子量:
188.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
≥98 atom % D
质量水平
方案
≥98% (CP)
表单
solid
mp
38-41 °C (lit.)
质量偏移
M+17
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])C1(N([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(N)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H19N2O/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11(8)12/h7H,5-6,10H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D
InChI key
XUXUHDYTLNCYQQ-DEMDKEALSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)