Merck
588490
Sigma-Aldrich
聚(2,5 吡啶)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
solid
λmax
248 nm
SMILES字符串
c1ccc(nc1)-c2cccnc2
基因信息
human ... CYP2A6(1548)
应用
发光共轭聚合物。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)