Merck
587729
Sigma-Aldrich
Boc-甘氨酸-1-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
别名:
N-(叔丁氧羰基)甘氨酸-1-13C,15N, 甘氨酸-1-13C,15N, N-t-Boc 衍生物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Boc-15NHCH213CO2H
分子量:
177.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
86-89 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
質量偏移
M+2
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)[15NH]C[13C](O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i5+1,8+1
InChI 密鑰
VRPJIFMKZZEXLR-LXCUQPLXSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3