Merck
586986
Sigma-Aldrich
1-(2-溴苯基)-2-硫脲
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7BrN2S
CAS号:
分子量:
231.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
如需咨询该产品586986,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
mp
125-129 °C (lit.)
SMILES字符串
NC(=S)Nc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7BrN2S/c8-5-3-1-2-4-6(5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
InChI key
QIGMVYSPXPXCPN-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)