Merck
586919
Sigma-Aldrich
二苯甲酮-α-13C-3,3′,4,4′-四甲酸二酐
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC17H6O7
分子量:
335.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
mp
224-226 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
O=C1OC(=O)c2cc(ccc12)[13C](=O)c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
InChI
1S/C17H6O7/c18-13(7-1-3-9-11(5-7)16(21)23-14(9)19)8-2-4-10-12(6-8)17(22)24-15(10)20/h1-6H/i13+1
InChI 密鑰
VQVIHDPBMFABCQ-KCKQSJSWSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1