Merck
579513
Sigma-Aldrich
3-氨基-5-(三氟甲基)苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$98.40
$98.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$98.40
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6F3NO2
CAS号:
分子量:
205.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$98.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
141-146 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Nc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-1-4(7(13)14)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
WBTHOSZMTIPJLR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)