Merck
579033
Sigma-Aldrich
分散黄 7 甲基丙烯酸酯
95%
别名:
[2-methyl-4-[(4-phenyldiazenylphenyl)diazenyl]phenyl] 2-methylprop-2-enoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5N=NC6H4N=NC6H3(CH3)OCOC(CH3)=CH2
分子量:
384.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
95%
形狀
solid
mp
132.7-135.8 °C (lit.)
λmax
364 nm
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)Oc1ccc(cc1C)\N=N\c2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C23H20N4O2/c1-16(2)23(28)29-22-14-13-21(15-17(22)3)27-26-20-11-9-19(10-12-20)25-24-18-7-5-4-6-8-18/h4-15H,1H2,2-3H3/b25-24+,27-26+
InChI 密鑰
NLSOMFRHHRRNDW-JQRDNDPDSA-N
一般說明
NLO 材料
應用
  • Synthesis and Characterization of Functional Thermoresponsive Photoactive Copolymers: This study explores the synthesis of a photoactive copolymer using Disperse Yellow 7 methacrylate, focusing on its thermal and photoluminescence properties. The research aims to enhance the applications of these materials in smart and responsive textiles (K Meenu, DS Bag, 2023).
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3