Merck
577049
Sigma-Aldrich
3-三甲基硅乙炔基噻吩
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12SSi
分子量:
180.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
36-41 °C (lit.)
SMILES字符串
C[Si](C)(C)C#Cc1ccsc1
InChI
1S/C9H12SSi/c1-11(2,3)7-5-9-4-6-10-8-9/h4,6,8H,1-3H3
InChI key
XJUQFUWWPCIZRB-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
192.2 °F - closed cup
闪点(°C)
89 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)