Merck
576220
Sigma-Aldrich
1-甲基-1H-咪唑-2-羧酸
technical grade, 90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6N2O2
CAS号:
分子量:
126.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
technical grade
方案
90%
表单
solid
mp
104 °C (dec.)
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
Cn1ccnc1C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-3-2-6-4(7)5(8)9/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChI key
WLDPWZQYAVZTTP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)