Merck
575887
Sigma-Aldrich
反-二硝基二(乙烯二胺)钴(III)硝酸酯
别名:
trans -Bis(ethylenediamine)dinitrocobalt(III) nitrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H16CoN7O7
CAS号:
分子量:
333.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
表单
solid
反应适用性
core: cobalt
mp
253 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[Co+3].[O-]N=O.[O-]N=O.NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2C2H8N2.Co.NO3.2HNO2/c2*3-1-2-4;;2-1(3)4;2*2-1-3/h2*1-4H2;;;2*(H,2,3)/q;;+3;-1;;/p-2
InChI key
SXOWHZGOECKXMD-UHFFFAOYSA-L
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)