Merck
575143
Sigma-Aldrich
硫酸钆(III)
≥99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$196.00
$196.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$196.00
About This Item
线性分子式:
Gd2(SO4)3
分子量:
602.69
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$196.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥99.99% trace metals basis
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: gadolinium
杂质
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES字符串
[Gd+3].[Gd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Gd.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI key
QLAFITOLRQQGTE-UHFFFAOYSA-H
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1