Merck
574945
Sigma-Aldrich
溴化镍六胺络合物
99.999%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[Ni(NH3)6]Br2
CAS号:
分子量:
320.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99.999%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: nickel
SMILES 字串
N.N.N.N.N.N.Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.6H3N.Ni/h2*1H;6*1H3;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
GDRWEJQXKZQPJA-UHFFFAOYSA-L
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)