Merck
574880
Sigma-Aldrich
3,5-二氯吡啶-4-甲酸
98%
别名:
3,5-二氯异烟酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3Cl2NO2
CAS号:
分子量:
192.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1c(Cl)cncc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-3-1-9-2-4(8)5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
InChI 密鑰
BUQPTOSHKHYHHB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)