Merck
574600
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-15N2
95 atom % 15N, 95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H1215N2O2
分子量:
206.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
95 atom % 15N
品質等級
化驗
95% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
技術
bio NMR: suitable
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[15NH2][C@@H](Cc1c[15nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1,13+1
InChI 密鑰
QIVBCDIJIAJPQS-BGQAPUEUSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1