Merck
573396
Sigma-Aldrich
3-氨基-3-(4-硝基苯基)丙酸
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10N2O4
CAS号:
分子量:
210.19
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
215 °C (dec.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
NC(CC(O)=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N2O4/c10-8(5-9(12)13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13)
InChI key
JVQPVKJZKRICRR-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)