Merck
571962
Sigma-Aldrich
异氰酸环庚酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C7H13NCO
CAS号:
分子量:
139.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4680 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
密度
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C=NC1CCCCCC1
InChI
1S/C8H13NO/c10-7-9-8-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2
InChI 密鑰
JCNLHDHXQVZQAM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
163.4 °F - closed cup
閃點(°C)
73 °C - closed cup