Merck
570966
Sigma-Aldrich
N-[1-(S)-(+)-乙氧羰基-3-苯丙基]-L-丙氨酰-N-羧酸酐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H19NO5
CAS号:
分子量:
305.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +36.5°, c = 1 in chloroform
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
69-73 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C16H19NO5/c1-3-21-15(19)13(10-9-12-7-5-4-6-8-12)17-11(2)14(18)22-16(17)20/h4-8,11,13H,3,9-10H2,1-2H3/t11-,13-/m0/s1
InChI 密鑰
GFZFELCFSBCPDB-AAEUAGOBSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)