Merck
570818
Sigma-Aldrich
3-氟-2-甲苯基氯化镁 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CH3)MgCl
分子量:
168.88
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
bp
65-67 °C (lit.)
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1c(F)cccc1[Mg]Cl
InChI
1S/C7H6F.ClH.Mg/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2-3,5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
XVXJKZMOSQDWMQ-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)