Merck
569879
Sigma-Aldrich
3-(1-硫脲基)丙基官能化硅胶
200-400 mesh, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
别名:
硅胶负载硫脲
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
反应适用性
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
质量水平
标记范围
1.1 mmol/g loading
表面积
500 m2/g
粒径
200-400 mesh
孔径
60 Å pore size
SMILES字符串
CCCNC(N)=S
InChI
1S/C4H10N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2-3H2,1H3,(H3,5,6,7)
InChI key
UHGKYJXJYJWDAM-UHFFFAOYSA-N
应用
金属清除剂:钯、铂、铑、钌和汞
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)