Merck
569801
Sigma-Aldrich
硅胶负载氯铬酸吡啶盐
200-400 mm bead size, ~20 % (silica gel), on silica gel
别名:
硅胶负载 PCC
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$279.00
100 G
$492.00
$279.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$279.00
100 G
$492.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$279.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
solid
反应适用性
reagent type: oxidant
珠子尺寸
200-400 mm
容量
~20 % (silica gel)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O[Cr](Cl)(=O)=O.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.ClH.Cr.H2O.2O/c1-2-4-6-5-3-1;;;;;/h1-5H;1H;;1H2;;/q;;+2;;;/p-2
InChI key
JWIPGAFCGUDKEY-UHFFFAOYSA-L
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.