Merck
569240
Sigma-Aldrich
2,4-二氯-6-甲基苯胺
97%
别名:
2-氨基-3,5-二氯甲苯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$108.00
$108.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$108.00
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H2(CH3)NH2
CAS号:
分子量:
176.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$108.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
42-46 °C (lit.)
官能团
chloro
SMILES字符串
Cc1cc(Cl)cc(Cl)c1N
InChI
1S/C7H7Cl2N/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
UAISVUGQLKXPFF-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)